Merck
48305-U
Supelco
Pyridine solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 106-115 (2012-12-25)
Legislation on food contact materials, mainly focusing on food safety, requires the absence of potentially harmful substances in the migrate from packaging materials. For recycled paperboard with essentially unknown input this presupposes comprehensive analysis of all substances potentially migrating above
M J Egorin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 32(1), 122-128 (1982-07-01)
Ten patients with brain tumors and indwelling ventricular reservoirs were pretreated with 5% to 10% dimethyl sulfoxide (DMSO) (intravenous, oral, or both) and were then treated with 1.0 to 1.25 gm/m2 cyclophosphamide (CYC). All patients were also on anticonvulsants and
T Shimada et al.
Cancer research, 51(19), 5284-5291 (1991-10-01)
The ability of cigarette smoke condensate to induce a genotoxic response has been measured in liver microsomal and reconstituted monooxygenase systems containing rat and human cytochrome P-450 (P-450) enzymes, as determined by umu gene expression in Salmonella typhimurium TA1535/pSK1002. The
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)
J D Dru et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 666(2), 259-267 (1995-04-21)
Sensitive methods based on capillary gas chromatography (GC) with mass spectrometric (MS) detection in a selected-ion monitoring mode (SIM) for the determination of racemic felodipine, its enantiomers, and a pyridine metabolite in human plasma are described. Following liquid-liquid extraction from