Merck
00590590
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
primary reference standard
Szinonimák:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
2204754
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
<3 mmHg ( 14.4 °C)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.1 %
gyártó/kereskedő neve
HWI
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: carum mentha salvia
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Johannes Niebler et al.
Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
Matthew W Bernart
Journal of AOAC International, 98(1), 94-97 (2015-04-11)
The citrus-derived bioactive monoterpene limonene is an important industrial commodity and fragrance constituent. An RP isocratic elution C18 ultra-HPLC (UHPLC) method using a superficially porous stationary phase and photodiode array (PDA) detector has been developed for determining the limonene content
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis