Fontos dokumentumok
00040590
α-Pinene
primary reference standard
Szinonimák:
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
491 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis