Fontos dokumentumok
45855
(−)-Bornyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 - 194.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 - 90 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?