Fontos dokumentumok
27395
1,4-Cineole
technical, mixture of isomers, ≥85% (GC)
Szinonimák:
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
összetétel
1,4-cineol, ~75%
1,8-cineol, ~15%
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?