Fontos dokumentumok
11814460001
Roche
Anti-GFP
from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Szinonimák:
anti-green fluorescent protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13.1, monoclonal
7.1, monoclonal
Teszt
>90% (HPLC)
form
lyophilized
kiszerelés
pkg of 200 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG1κ
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Immunoprecipitation
- Western blots
- Immunostaining
Tulajdonságok és előnyök
Mixture of two monoclonal antibodies, supplied as a white lyophilizatecontaining 200μg of total Anti-GFP IgG.
Anti-GFP is a mixture of two clones (7.1 and 13.1).
Minőség
Purity: Both Anti-GFP mouse monoclonal antibodies (Clones 7.1 and 13.1) are >95% pure as determined by SDS-PAGE and ion-exchange HPLC analyses.
Elkészítési megjegyzés
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Western blot: 1:1000 dilution
- Immunoprecipitation: 2 to 10 μg
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Feloldás
Rehydrate on ice for 30 minutes.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash