Fontos dokumentumok
C1622
Cyclohexanone Monooxygenase from Acinetobacter sp.
≥12 U/mL, ammonium sulfate suspension, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
koncentráció
≥12 U/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások