Fontos dokumentumok
ENDOGLUS-RO
Roche
Endoproteinase Glu-C Sequencing Grade
from Staphylococcus aureus V8
Szinonimák:
protease
Méret kiválasztása
79 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
79 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
Staphylococcus aureus (V8)
Forma
lyophilized (salt-free)
lyophilized
specifikus aktivitás
≥15 units/mg protein
molekulatömeg
Mr 27 kDa
kiszerelés
pkg of 3 × 50 μg (11047817001)
pkg of 50 μg (11420399001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
4.0-7.8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Heat inactivation: Most proteases sequencing grade are stopped by boiling for 5 minutes.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
With a minimum amount of 1 to 5 μg insulin Box, sufficient levels can be detected using the Column Aquapore RUP 300, 4.6 x 100 nm, 7 μm.
Working solution: Solvent is recommended in double-distilled water.
Solvents other than water have not been tested; Roche recommends using 50 mM Hepes, pH 7.8.
Storage conditions (working solution): +2°C to +8°C for 1-2 days.
Stability: At +2 to +8°C within specification range for 12 months; stored dry.
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?