ENDOLYSS-RO
Roche
Endoproteinase Lys-C Sequencing Grade
from Lysobacter enzymogenes
Szinonimák:
lys-c, lysyl endopeptidase, protease
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
grade
protein sequencing grade
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
molekulatömeg
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
tisztítva
electrophoresis
kiszerelés
pkg of 3 × 5 μg (11047825001)
pkg of 5 μg (11420429001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
8.5-8.8
pH-tartomány
5-12
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for enzyme test
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Heat inactivation: Enzyme can be denatured using heat (5 min at 100 °C) or by TCA.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Stable in 4 M urea.
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash