P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Szinonimák:
V8 Protease
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type XVII-B
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
500-1,000 units/mg solid
molekulatömeg
29 kDa
tisztítva
chromatography
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.