Fontos dokumentumok
69086
Sigma-Aldrich
CDP-Star® AP Substrate
Szinonimák:
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
About This Item
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.41
Forma
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3