Fontos dokumentumok
A1765
S-Acetyl-coenzyme A synthetase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Szinonimák:
Acetate CoA ligase (AMP forming), Acetate thiokinase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥3 units/mg protein
összetétel
Protein, 10-30% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.
Enzimreagens A koenzim A (CoA, CoASH vagy HSCoA) a TCA-ciklus első lépésének kulcsfontosságú kofaktora, amely a piruvát oxidációjából származó acetilcsoport átviteléért felelős a citrátot adó oxalacetátra. A Sigma-Aldrich online oldalán keresztül kapható.