Fontos dokumentumok
H8509
β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase from Rhodopseudomonas sphaeroides
Type V, lyophilized powder, 250-750 units/mg protein
Szinonimák:
(R)-3-Hydroxybutanoate:NAD+ oxidoreductase, 3-HBDH
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type V
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
250-750 units/mg protein
tisztítva
chromatography
idegen aktivitás
lactate dehydrogenase ≤0.05%
malate dehydrogenase ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3