Fontos dokumentumok
SAB4200620
Monoclonal Anti-polyHistidine antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HIS-1, monoclonal
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 3-6 μg/test
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 4-8 μg/mL
izotípus
IgG2a
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)