OB05
Anti-Histidine-Tagged Protein Mouse mAb (13/45/31/2)
liquid, clone 13/45/31/2, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-His6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
13/45/31/2, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
ELISA (0.1-0.4 g/ml)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunofluorescence (1-4 g/ml)
Immunoprecipitation (4 g/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Proteins containing a His•Tag sequence
Egyéb megjegyzések
Gu, J., et al. 1994. BioTechniques17, 257.
Sporeno, E., et al. 1994. J. Biol. Chem., 10991.
Sisk, W.P., et al. 1994. J. Virol.68, 766.
Lu, T., et al. 1993. Anal. Biochem.213, 318.
Garner, J., et al. 1992. Cell69, 833.
Hochuli, E., et al. 1987. J. Chromatogr.411, 177.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1