SAB1305538
MONOCLONAL ANTI-HIS TAG antibody produced in mouse
clone 6AT18, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse Anti-Hexa Histidine tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6AT18, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
western blot: 1:1000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma