Fontos dokumentumok
11074440001
Roche
Penicillin-Streptomycin
suitable for cell culture, lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution), non-sterile; 0.2 μm filtered, sufficient for 20 mL
Szinonimák:
antibiotic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile; 0.2 μm filtered
Minőségi szint
Forma
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
használat
sufficient for 20 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Sensitive organisms:
- Gram-positive bacteria (penicillin)
- Gram-negative bacteria (streptomycin)
- Stability:Penicillin: 3 days
- Streptomycin: 3 days in media at +37 °C
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
100 μg/ml streptomycin
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?