Fontos dokumentumok
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
About This Item
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.52
Forma
liquid
kiszerelés
pack of 2 μmol
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 27-2090-02
koncentráció
5 mM
szín
Colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
Tulajdonságok és előnyök
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)