Fontos dokumentumok
11277057001
Roche
Ribonucleoside Triphosphate Set
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each), suitable for DNA sequencing, >98% (HPLC)
Szinonimák:
atp, ctp, gtp, set of atp, ctp, gtp, utp, utp
Méret kiválasztása
110 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
110 000,00 Ft
Javasolt termékek
leírás
Lithium salts
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
kiszerelés
pkg of 4 × 200 μL (4 x 20 μmol; 100 mM, each)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
DNA sequencing: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
≥98% ribonucleoside triphosphates (HPLC), ≤1.5% ribonucleoside diphosphates, ≤0.5% ribonucleoside monophosphates.
Tested for the absence of RNases according to the current Quality Control procedures.
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Ribonucleotides are also included in some kits (NTPs, buffer, and enzyme in separate vials).
Kit Components Only
- ATP, lithium salt 100 mM
- CTP, lithium salt 100 mM
- GTP, lithium salt 100 mM
- UTP, lithium salt 100 mM
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?