Fontos dokumentumok
D8783
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt
10 mM in H2O
Szinonimák:
−N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine muscle
rabbit muscle
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
10 mM in H2O
szín
colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)