Fontos dokumentumok
S5171
Human Fibronectin
formulated with recombinant human fibronectin fragment III-C expressed in E. coli and fibronectin from human plasma, liquid, 2 mg/mL, suitable for cell culture
Szinonimák:
sFN
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Superfibronectin from human plasma, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
molekulatömeg
~235-270 kDa
kiszerelés
pkg of 5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
1 μg/cm2
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... FN1(2335)
Alkalmazás
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.