Fontos dokumentumok
T4897
Sigma-Aldrich
Thrombin from rabbit plasma
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.61
biológiai forrás
rabbit plasma
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
rabbit ... F2(100009146)
Egység definíció
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard.
Analízis megjegyzés
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Egyéb megjegyzések
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.