MMSMCSD48
Milliflex Oasis® Culture Media Plate
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
Szinonimák:
Pink coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system, MILLIFLEX OASIS® Sabouraud Dextrose Media Plate
About This Item
Javasolt termékek
material
red polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP, USP, JP
sterilitás
aseptically filled
Forma
plate (Pre-poured agar)
eltarthatósági idő
9 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pk of 48 tests
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with MILLIFLEX OASIS® system
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Related Categories
Általános leírás
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Alkalmazás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
A Milliflex Oasis® rendszer nyomon követi a különböző minták biológiai terheltségét, növelve a laboratóriumi termelékenységet.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.