1.46415
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Szinonimák:
Fluid A acc. USP, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid (ready-to-use)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 300 mL (in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
300 mL , filling volume
pH
7.1
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatibilitás
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1