1.46469
Fluid D acc. USP
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Szinonimák:
Washing Fluid, Rinse Fluid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP 71
Minőségi szint
leírás
500 ml rinsing fluid in 500ml bottle with screw cap and septum; suitable for sterility testing
sterilitás
sterile; autoclaved
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 500 mL
bottle of
technika/technikák
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
500 mL , filling volume
pH
7.1 ( in H2O)
7.1
alkalmazás(ok)
cosmetics
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
The oil should penetrate the membrane by its own weight followed by filtering applying the pressure or suction gradually. The membrane may be washed 3 times with 100 ml Fluid D (Fluid A with 0.1% Tween® 80) afterwards. At least one or one half of the filter is incubated in Tryptic Soy Broth (e.g. article number 146458) and a second or the other half of the filter in Fluid Thioglycollate Medium (e.g. article number 146385) for not less than 14 days.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1