MXSMCSD48
Milliflex® Pre-filled Media Cassettes
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Szinonimák:
Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP, USP, JP
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
gyártó/kereskedő neve
Milliflex Oasis®
szín
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
bemenet
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
alkalmasság
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
kompatibilitás
for use with Milliflex Oasis® System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Kiszerelés
Specifikációk
Táptalaj
Analízis megjegyzés
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A. niger (ATCC 16404)
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2