Fontos dokumentumok
G6532
Anti-GroEL antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GroEL, GroEL Antibody - Anti-GroEL antibody produced in rabbit - Tested Applications: immunoblotting 1:80,000,indirect ELISA 1:40,000-1:80,000 - Sigma Aldrich G6532, Groel Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
E. coli
technika/technikák
indirect ELISA: 1:40,000-1:80,000
western blot: 1:80,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Escherichia coli ... groEL(913705) , groEL(913705)
Escherichia coli K12 ... Grol(948665)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1