Fontos dokumentumok
A5713
Monoclonal Anti-polyHistidine–Agarose antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin, PBS suspension, suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Szinonimák:
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HIS-1, monoclonal
form
PBS suspension
izotípus
IgG2a
kapacitás
15-30 nmol/mL binding capacity
alkalmasság
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1