Fontos dokumentumok
SAB4200832
Anti-Porphyromonas gingivalis antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
IgG fraction of antiserum
leírás
Research area: Microbiome
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
Porphyromonas gingivalis (Lipopolysaccharides (LPS) from whole extract)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:50,000-1:100,000 using dead Porphyromonas gingivalis bacteria
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000 using Porphyromonas gingivalis LPS for coating.
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1