04-1664
Anti-Histidine Tag Antibody, clone RM146
clone RM146, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM146, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HRG(3273)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Minőség
Western Blotting Analysis (WB): 0.2 μg/mL of this antibody detected Histidine Tag in HEK293T cell lysate transfected with His-Tag fusion protein X and E. coli lysate with His-Tag Protein Y.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash