ZRB2297
Anti-His tag Antibody, clone 1J13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
His6-Tag, Histidine-Tag
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
recombinant monoclonal
leírás
clone 1J13
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
all
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with His-ABP-tagged recombinant Human Adiponectin.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-ABP-tagged recombinant Human Adiponectin.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected His-ABP-tagged, recombinant Human SMCR8 protein.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound His-tagged, recombinant Human SLC12A4 protein with a KD of 7.8 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected His-tagged AKT1 in HeLa cells transfected to express His-tagged AKT1 protein.
Flow Cytometry (FC) Analysis: 1 µg of this antibody from a representative lot detected His-tagged AKT1 protein in one million HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)