ZRB1865
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, clone 1C6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Clathrin heavy chain 1;Clathrin heavy chain on chromosome 17;CLH-17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C6, recombinant monoclonal
leírás
1C6 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 191.62 kDa
observed mol wt ~190 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
horse, feline, rat, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CLTC(1213)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in A431 and Neuro2A cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in human kidney tissue sections.
Flow Cytometry Analysis (FC): 0.1 μg from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in one million Jurkat cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Clathrin heavy Chain peptide with a KD of 5.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in Jurkat cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in NIH3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)