Merck
MAK332
Pyruvate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Pyruvic Acid Detection Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
bemenet
biological sample(s)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Pyruvate is a key intermediate in cellular metabolic pathways. Pyruvate can be converted to carbohydrates via gluconeogenesis, to fatty acids or energy through acetyl-CoA, to the amino acid alanine and to ethanol. Abnormal levels of pyruvate have been linked to liver diseases and metabolic disorders. Simple, direct and automation-ready procedures for measuring pyruvate concentrations find wide applications in research and drug discovery.
Alkalmazás
Suitable for pyruvate detection in biological samples and for studying the effects of drugs on pyruvate metabolism.
The Pyruvate Assay Kit may be used for:
  • Drug Discovery
  • Food and Beverage Testing
  • Neurological Disease Research
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Pyruvate Assay Kit uses a single Working Reagent that combines pyruvate oxidase and hydrogen peroxide determination in one step. The color intensity of the reaction product at 570nm or fluorescence intensity at λem/ex = 585/530nm is directly proportional to pyruvate concentration in the sample. Linear detection range in 96-well plate: 2 to 500 μM (17 μg/dL to 4.4 mg/dL) pyruvate for colorimetric assays and 0.2 to 50 μM for fluorometric assays.
Tulajdonságok és előnyök
Broad Detection Range: Detect Pyruvate levels accurately across a wide range, from 2 µM to 500 µM, using only 10 μL of sample in a 96-well plate setup, ensuring comprehensive analysis with minimal sample requirement.
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a 30 minute room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Varun Kamat et al.
eLife, 10 (2021-11-05)
Oxygen (O2) and other dissolved gases such as the gasotransmitters H2S, CO, and NO affect cell metabolism and function. To evaluate effects of dissolved gases on processes in tissue, we developed a fluidics system that controls dissolved gases while simultaneously
Kapcsolódó tartalom