MR-024
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), liquid, with Phenol Red
Szinonimák:
EmbryoMax Media, FHM Mouse Embryo Media, Mouse Embryo Media
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez