Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Szinonimák:
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
square
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 120 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 179830
dish L × W
66 mm × 66 mm
lemez H × Sz
66 mm × 66 mm
méret
4 wells
külső felület
1.9 cm2 , per well
lyuk felületi rész
1.9 cm2
szín
clear
alkalmasság
suitable for (in vitro fertilization)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Full batch control of all components in the final product for full traceability
- Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
- The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test