APOBRDU
Flow Cytometry Kit for Apoptosis
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 60 cell suspensions
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
flow cytometry: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Elv
Kit Components Only
- Br-dUTP 480 μL
- Fluorescein PRB-1 antibody 300 μL
- Negative control cells 5 mL
- PI/RNase staining buffer 30 mL
- Positive control cells 5 mL
- Reaction buffer .6 mL
- Rinsing buffer 120 mL
- Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 45 μL
- Wash buffer 120 mL
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.