MABE1076
Anti-mono- ADP-ribose binding reagent
from Escherichia coli
Szinonimák:
Binding Reagent
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
dot blot: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono-,-ADP-ribose modified proteins.
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono-ADP ribosylated proteins. (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mono-ADP-ribose modified protein by Wester blotting (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Minőség
Gel Electrophoresis Analysis: 0.5 µg of this binding reagent was analyzed on GEL Electrophoresis to test for purity.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2