Fontos dokumentumok
P248
Monoclonal Anti-PARP antibody produced in mouse
clone C-2-10, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Poly[ADP-ribose] Polymerase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C-2-10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 116 kDa (PARP)
antigen 85 kDa (prICE/caspase-3 cleavage product)
faj reaktivitás
hamster, rat, mouse, primate
nem léphet reakcióba
avian
technika/technikák
ELISA: suitable (Assay Dependent)
immunocytochemistry: suitable (Assay Dependent)
immunofluorescence: suitable (Assay Dependent)
immunohistochemistry: 1:10-1:100
western blot: 1:500
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Parp1(11545) , Parp2(11546)
rat ... Parp1(25591) , Parp2(290027)
Related Categories
Általános leírás
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1)/PARP is encoded by the gene mapped to human chromosome 1q42. It is a nuclear protein with molecular mass of 113kDa and is characterized with three functional domains. It belongs to the PARP superfamily.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?