Merck
Összes fotó(9)
Fontos dokumentumok
SAB5700016
Sigma-Aldrich
Anti-PARP1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, Cleaved PARP, PARP, PARP-1, PARP1, PPOL, pADPRT-1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
113
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
2.78 mg/ml
technika/technikák
ChIP: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PARP1(142)
Általános leírás
This gene encodes a chromatin-associated enzyme, poly(ADP-ribosyl)transferase, which modifies various nuclear proteins by poly(ADP-ribosyl)ation. The modification is dependent on DNA and is involved in the regulation of various important cellular processes such as differentiation, proliferation, and tumor transformation and also in the regulation of the molecular events involved in the recovery of cell from DNA damage. In addition, this enzyme may be the site of mutation in Fanconi anemia, and may participate in the pathophysiology of type I diabetes.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 81-390 of human PARP1 (NP_001609.2).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1