MAB8727
Anti-Rabies Antibody, Glycoprotein, clone 24-3F-10
clone 24-3F-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
24-3F-10, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
quantification of the rabies
immunizing antigen in the
production of rabies vaccine by
recombinant technology.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2