MABF96
Anti-TRAcP Antibody, clone 9C5
clone 9C5, from mouse
Szinonimák:
Tartrate-resistant acid phosphatase type 5, TR-AP, Tartrate-resistant acid ATPase, TrATPase, Type 5 acid phosphatase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9C5, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACP5(54)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Dot Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in DB. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
ELISA Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Janckila, A.J., et al. (1995). Blood. 85:2839-2844.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Janckila, A.J., et al. (1996). The Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 44(3):233-244.)
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected TRAcP in large malignant B-cells in hairy cell leukemia tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Large malignant B-cells in hairy cell leukemia tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1