MAB5280X
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15, Alexa Fluor™ 488
clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-DYT14, Anti-DYT14|, Anti-DYT5b, Anti-TYH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2/40/15, monoclonal
faj reaktivitás
rat, bovine, quail, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Th(25085)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2