AB1542
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Szinonimák:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, Chemicon®, from sheep
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TH(7054)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Note: It is important that you use a secondary antibody that has significant reactivity to sheep IgG1 since the majority of the sheep immunoglobulin is IgG1.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected tyrosine hydroxylase on 10 μg of mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Positive: brain (corpus striatum) and adrenal gland. Negative: liver.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2