Fontos dokumentumok
SAB4200697
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-16, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
TH, TYH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TH-16, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, dog, rabbit, human, sheep, guinea pig, mouse, monkey, bovine
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of rat PC-12 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TH(7054)
Általános leírás
Tyrosine hydroxylase (TH) is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p15. TH is a tetramer of four identical subunits, which is characterized with a regulatory, catalytic, and tetramerization domains. The enzyme utilizes tyrosine, BH4 and O2 as co-substrates, and Fe2+ as a cofactor.
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)