Merck
IPFL00005
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Szinonimák:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Méret kiválasztása
1 EA
110 000,00 Ft
110 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
110 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
110 000,00 Ft
Készletenrészletek
Terméknév
Immobilon®-FL PVDF Membrane, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Anyagok
PVDF membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Immobilon®
technika/technikák
dot blot: suitable
western blot: suitable
szűrő H × Sz
27 cm × 1.875 m
pórusméret
0.45 μm pore size
kapacitás
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatibilitás
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
észlelési módszer
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
Immobilon®-FL PVDF membrane has been used in western blotting.
Tulajdonságok és előnyök
Immobilon®-FL PVDF membrane is compatible with the following stains:
  • All fluorescence dyes
  • Coomassie brilliant blue
  • Amido black
  • Ponceau-S red
  • CPTS
  • Sypro® ruby
Jogi információk
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYPRO is a registered trademark of Life Technologies
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Troubleshoot protein transfer issues in Western blotting by understanding causes and optimizing transfer conditions.
Protocols
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.