AB6016
Anti-F-actin-capping protein subunit alpha-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CapZ alpha-1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
pig, mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Capza1(534656)
dog ... Capza1(475857)
human ... CAPZA1(829)
mouse ... Capza1(12340)
pig ... Capza1(100037957)
rat ... Capza1(691149)
rhesus monkey ... Capza1(705653)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1