Fontos dokumentumok
A0480
Anti-Actin (plant) antibody, Mouse monoclonal
clone 10-B3 (MAbGPa), purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Actin (plant) antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10-B3 (MAbGPa), monoclonal
molekulatömeg
antigen ~45 kDa
faj reaktivitás
plant
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using corn leaves extracts
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Arabidopsis thaliana ... ACT8(841347)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Actin (plant) antibody recognizes actin in several plant species including Dictyostelium. In Arabidopsis, the antibody recognizes all eight actins isoforms (ACT1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 and 12).
Immunogén
Alkalmazás
- two-layer phos-tag polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
- immunohistochemistry and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.