Fontos dokumentumok
IT5SP0018
Millipore
Transport Kit - Hard-shell-type carrying case
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
H
36 in.
914 mm
Szélesség
24 in.
depth
24 in.
súly
128 oz
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany