MABT11
Anti-ZO-1 Antibody, clone R40.76
clone R40.76, from rat
Szinonimák:
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
R40.76, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Tjp1(21872)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZO-1 in 10 µg of mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1