Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
IT5INS001
Millipore
Integritest® 5 Filter Integrity Test Instrument
About This Item
UNSPSC kód:
23151819
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Integritest®
Minőségi szint
parameter
1-40 °C temperature
H
23.1 cm (9.1 in.)
Szélesség
39.1 cm (15.4 in.)
depth
43.2 cm (17 in.)
súly
<10.5 kg (23 lb)
kompatibilitás
for use with INTEGRITEST® 5
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Alkalmazás
Type of Test
Bubble Point
Diffusion
HydroCorr
Water-based integrity test HydroCorr
Egyéb megjegyzések
Maximum Inlet Pressure: Clean, dry air or nitrogen source of 1.4 – 8.2 bar (20 – 120 psi) at least 1 bar (15 psi) greater than the highest test pressure
Jogi információk
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kiegészítő